Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapón hueco de fondo en punta de vidrio borosilicatado
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo en punta Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01400029
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10493341
  • 37.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a DIN 12252, forma C
  • Disponibles con conos de diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Paso
Tamaño de rosca: Cono NS 29/32
Tapón hueco
10/paq.
Vidrio de borosilicato