Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tapón hueco de fondo en punta de vidrio borosilicatado
Código de producto. 15320885
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Tamaño de rosca: 10/19; cono NS
Tamaño de rosca: Cono NS 12/21
Tamaño de rosca: Cono NS 14/23
Tamaño de rosca: Cono NS 19/26
Tamaño de rosca: Cono NS 24/29
Tamaño de rosca: Cono NS 29/32
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 15320885
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones huecos de fondo en punta Lenz Laborglasinstrumente™ con placa hexagonal se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12252, forma C
  • Disponibles con conos de diversos tamaños
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Descripción Paso
Cantidad 10/paq.
Junta cónica estándar Tamaño de rosca: Cono NS 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tapón hueco