Learn More
Day Impex™ Recargas de vidrio borosilicatado
Designed with practicality and safety in mind. Day Impex™ Borosilicate Glass Refill is ultra-low evacuated to allow for safe and efficient handling of all liquified gases, freezing mixtures, and specimens.
Marca: Day Impex™ 210002
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Recipientes internos de vidrio de borosilicato
Especificaciones
106mm | |
Para su uso con contenedores de acero inoxidable y acero esmaltado | |
205 mm | |
2L |
4 pulg | |
205 mm | |
Vidrio de borosilicato |