Learn More
Day Impex™ Recargas de vidrio borosilicatado
Designed with practicality and safety in mind. Day Impex™ Borosilicate Glass Refill is ultra-low evacuated to allow for safe and efficient handling of all liquified gases, freezing mixtures, and specimens.
Marca: Day Impex™ 210011
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Recipientes internos de vidrio de borosilicato
Especificaciones
150mm | |
Para su uso con contenedores de acero inoxidable y acero esmaltado | |
280 mm | |
4.5L |
6 pulg | |
280 mm | |
Vidrio de borosilicato |