Learn More
Day Impex™ Recargas de vidrio borosilicatado
Designed with practicality and safety in mind. Day Impex™ Borosilicate Glass Refill is ultra-low evacuated to allow for safe and efficient handling of all liquified gases, freezing mixtures, and specimens.
Marca:  Day Impex™ 210017
Detalles adicionales : Peso : 0.67200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807452
  • 223.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes internos de vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
138mm
Para su uso con recipiente de acero inoxidable.
90 mm
1L
5 pulg
80 mm
Vidrio de borosilicato
Certificados
Ver productos accesorios