Learn More
Day Impex™ Recargas de vidrio borosilicatado
Designed with practicality and safety in mind. Day Impex™ Borosilicate Glass Refill is ultra-low evacuated to allow for safe and efficient handling of all liquified gases, freezing mixtures, and specimens.
Marca:  Day Impex™ 210015
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11877442
  • 209.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Recipientes internos de vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con recipiente de acero inoxidable
0.38L
Vidrio de borosilicato
65 mm
100 mm
Certificados
Ver productos accesorios