Learn More
Wheaton™ Frasco con forma cilíndrica de vidrio de borosilicato Código de producto.: 12498942
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Wheaton™ Frasco con forma cilíndrica de vidrio de borosilicato
Código de producto. 12498942 Tienda Wheaton Science Products Productos
4230 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3450 mL
4230 mL
Código de producto. 12498942
Marca: Wheaton™ 348258
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los recipientes están fabricados según tolerancias estrictas para proporcionar rendimientos celulares más altos
Los recipientes están fabricados según tolerancias estrictas para proporcionar rendimientos celulares más altos. El vidrio está especialmente seleccionado para ofrecer claridad óptica, por la suavidad de la superficie interior y por la ausencia de imperfecciones del vidrio. El área del cuello es cónica para facilitar la limpieza. El grosor de la pared de vidrio es de 2. 6mm Los recipientes y las tapas de rosca de 38-415 con faldón profundo se pueden esterilizar en autoclave. Los tapones tienen revestimiento de caucho de butadieno-estireno blanco. El cuello nominal es de 29 mm de diámetro interno. Vidrio de borosilicato de baja extracción Wheaton-33™ (cumple las normas ASTM Tipo I Clase A y USP Tipo I). Se suministra en paquetes de 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4230 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 29mm
Incluye Con un tapón de rosca Fenólico 38-415 negro con faldón profundo y con un revestimiento de caucho de estireno-butadieno blanco
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 550mm
N.° por paquete 4Pack
Cantidad 4Pack
Color de tornillo Negro
Material de tornillo Fenólico
Grosor (métrico) 2,6mm
Color del tapón Negro
Acabado del cuello Cuello cónico
Certificaciones/conformidad USP Tipo I y ASTM E-438 Tipo I
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Frasco con forma cilíndrica
Revestimiento del tapón Caucho de estireno-butadieno blanco
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 110mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Wheaton™ Frasco con forma cilíndrica de vidrio de borosilicato >