Learn More
Gravis Frasco de muestras de vidrio de borosilicato
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 220
Descripción
- Pillbox style sample bottle
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0.9 in., 22 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Reusable |
| Volumen (métrico) | 8,5 mL |
| Graduado | No |
| Volumen (imperial) | 0.3 oz. |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Cantidad | 220/Paq. |
| Tipo | Frasco para muestras |
| Mostrar más |