Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Separating Funnels with Solid Glass Plug are used in liquid-liquid extractions to separate the components of a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
191.00€ - 336.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Material del tope | Polietileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10090531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030037 |
100 mL |
191.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10213961
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030049 |
250 mL |
212.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10729221
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030070 |
1000 mL |
336.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10040381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04030058 |
500 mL |
242.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cylindrical shape with straight discharge tube
- With NS socket and PE stopper
- With solid glass plug
- With Screwthreade retaining device
- With scale
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Polietileno |