Learn More
Kimble Chase™ Viales con ampolla de vidrio borosilicatado
Código de producto. 11873133
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 1440
Código de producto. 11873133
Marca: Kimble Chase™ 6093112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice viales con ampolla de vidrio borosilicatado Kimble™ para almacenar productos secos.
Utilice viales con ampolla de vidrio borosilicatado Kimble™ para almacenar productos secos.
  • Paredes rectas
  • Vidrio borosilicatado transparente N-51
  • Sin tapones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideal para almacenar productos secos
Altura (métrico) 35 mm
Tipo Vial Shell
Graduated Sí