Learn More
Kimble Chase™ Viales con ampolla de vidrio de borosilicato, sin tapón
Código de producto. 11823193
Click to view available options
Volumen (métrico):
1mL
4mL
24mL
Tamaño de la unidad:
144 PCS
paquete de 144
Código de producto. 11823193
Marca: Kimble Chase™ 609311
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales con ampolla de estilo corto son ideales para almacenar productos secos
  • Diseño con parte superior normal
  • Cantidades de paquetes de laboratorio
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 4mL
N.º por caja 1440
N.° por paquete 144