Learn More
Scientific Glass Labs™ Esferas de vidrio borosilicatado
Para su uso con columnas de destilación.Fabricadas de vidrio de borosilicato.
26.10€
Especificaciones
Tipo | Beads |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Para utilizar con (equipo) | Distillation Columns |
Cantidad | 500 g/bag |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12848353
|
Scientific Glass Labs™
GS/3 |
3 mm |
26.10€
500 g |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas de vidrio de borosilicatado
- Se suministra en bolsa de 500 gramos lista para su uso
- Para su uso con columnas de destilación.
Especificaciones
Beads | |
Borosilicate Glass | |
Distillation Columns | |
500 g/bag |