Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de tipo Squibb de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, escala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 04012037
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con conector de NS y tapón de PE
- Escala aprox de volumen/ml
- Con dispositivo de retención de rosca
Especificaciones
100 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
2Pack | |
Polietileno |