Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Embudos de separación de tipo Squibb de vidrio borosilicatado con tapón de vidrio macizo, escala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Squibb Separating Funnels with Solid Glass Plug, Scale are manufactured from durable DURAN™ glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04012049
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11892642
  • 85.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con conector de NS y tapón de PE
  • Escala aprox de volumen/ml
  • Con dispositivo de retención de rosca
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio de borosilicato
2Pack
Polietileno