Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner con divisiones/sin divisiones PerkinElmer para AutoSystem XL (inyector PSS)
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos PerkinElmer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 86,2 mm |
| Product Type | Revestimientos de entrada para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 4 mm |