Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11902233 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11902233
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Vidrio de borosilicato
  • Perfil alto
  • Graduados
  • Con boquilla
  • Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 120 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Acabado Mate
Altura (métrico) 240 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 10 paquete
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil alto