Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11912213 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11912213
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
  • Vidrio de borosilicato
  • Perfil alto
  • Graduados
  • Con boquilla
  • Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Translúcido
Diámetro exterior (métrico) 153 mm
Capacidad (métrico) 5000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Acabado Mate
Altura (métrico) 320 mm
Incluye Boquilla
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331
Scale Escala de graduación blanca
Modelo Perfil alto