Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64030-250
43.16 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
- Vidrio de borosilicato
- Perfil alto
- Graduados
- Con boquilla
- Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
Especificaciones
Translúcido | |
250 ml | |
Mate | |
Boquilla | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil alto |
60 mm | |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
120 mm | |
10 paquete | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
4Minutes
17Seconds
35 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
4Minutes
17Seconds
35New Offer Ahorra hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
19Minutes
42Seconds
24