Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 mL
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 80 mm |
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Acabado | Mate |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Cantidad | 10 paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |