Learn More
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato
Incluye graduaciones y una boquilla para facilitar el vertido. El vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ está disponible en una gran variedad de tamaños.
28.88€ - 138.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
Acabado | Mate |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15499083
|
Fisherbrand™
SPFS64030-50 |
50 ml |
56.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15409093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-100 |
100 ml |
63.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15419093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-150 |
150 ml |
68.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15429093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-250 |
250 ml |
61.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15439093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-400 |
400 ml |
69.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15449093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-600 |
600 ml |
74.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15459093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-800 |
800 ml |
122.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15469093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 mL |
138.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11992223
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 mL | N/A | |||||||
11902233
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml | N/A | |||||||
15479093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml |
28.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15489093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-3000 |
3000 ml |
51.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11912213
|
Fisherbrand™
SPFS64030-5000 |
5000 ml |
98.17€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Vidrio de borosilicato
- Perfil alto
- Graduados
- Con boquilla
- Fabricado conforme a ISO 3819 e DIN 12331
Especificaciones
Translúcido | |
Mate | |
Vaso de precipitados | |
ISO 3819, DIN 12331 | |
Perfil alto |
Vidrio borosilicatado (tipo 1) | |
Boquilla | |
Sí | |
Escala de graduación blanca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Vaso de precipitados de perfil alto de vidrio de borosilicato