Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100mm
125 mm
150mm
Diámetro (métrico):
12mm
16mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, grado 3.3
- Todas las normas ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 12mm |