Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato
Código de producto. 11992178 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100mm
125 mm
150mm
Diámetro (métrico):
12mm
16mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11992178
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene reactivos y materiales de ensayo. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ se suministran en una gran variedad de tamaños.
  • Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, grado 3.3
  • Todas las normas ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 50/Paq.
Diámetro (métrico) 24 mm