Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato
Almacene reactivos y materiales de ensayo. Los tubos de ensayo de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ se suministran en una gran variedad de tamaños.
35.70€ - 43.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15872275
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm |
35.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15822285
|
Fisherbrand™
|
24 mm | 150 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Tubos de ensayo de vidrio de borosilicato, grado 3.3
- Todas las normas ISO 4142
Especificaciones
ISO 4142 | |
Vidrio de borosilicato |