Learn More
JG Finneran Associates™ Viales de vidrio borosilicatado
Marca: JG Finneran Associates™ 32008E-1232
Detalles adicionales : Peso : 0.21600kg
Especificaciones
Transparente | |
2 mL | |
Sí | |
100/paq. | |
Blanco |
Vidrio de borosilicato | |
Diseñado para funcionar en una amplia variedad de muestreadores automáticos, requiere viales de cuello estrecho. | |
100/paq. | |
Entre 8 y 425 mm |