Learn More
Fisherbrand™ Embudos de pesaje de vidrio borosilicatado
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 ml
6 ml
10 ml
Altura (métrico):
70 mm
85 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para pesar pequeñas cantidades de polvo |
| Tipo de producto | Embudo de pesaje |