Learn More
Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Marca: JT Baker 0055.0500
68.26 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Detalles adicionales : CAS : 10043-35-3 Peso : 0.50000kg
Seguridad y manipulación
- Boric Acid BAKER ANALYZED Reagent, 500g
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ortho-Boric acid