Learn More
Tocris Bioscience™ Bosentan
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist;orally bioavailable
116.00€ - 407.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Antagonist |
---|---|
Proteínas objetivo | Non-selective Endothelin Receptor |
CAS | 147536-97-8 |
Fórmula molecular | C27H29N5O6S |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 551.61g/mol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18758606
|
Tocris Bioscience™
6232/10 |
10 mg |
116.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18706158
|
Tocris Bioscience™
6232/50 |
50 mg |
407.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
High affinity dual ETA and ETB receptor antagonist (Ki values are 4.7 and 95 nM for ETA and ETB, respectively). Inhibits ET-1 induced contraction of isolated rat aorta and sarafotoxin S6C-induced contraction of rat trachea in vitro. Orally bioavailable.Especificaciones
Antagonist | |
147536-97-8 | |
551.61g/mol | |
Non-selective Endothelin Receptor Antagonists |
Non-selective Endothelin Receptor | |
C27H29N5O6S | |
Almacene a 4 °C. |
Para uso exclusivo en investigación