Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas
Para mantener fijas las pinzas de forma segura en el andamiaje de laboratorio. Las abrazaderas R&L Enterprises™ incluyen mordazas de desplazamiento para una mayor resistencia.
Marca:  Fisherbrand™ 2005/1
Código de producto. 11745386
  • 11.44€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aleación de aluminio con tornillos de tope
  • Para el uso con varillas con un diámetro máximo de 16 mm
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cabezal de tornillo de plástico azul
16 mm
Abrazadera de nuez
Para varillas de hasta 16 mm de diám.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Abrazaderas > Incluye: Cabezal de tornillo de plástico azul