Learn More
Gilson™ Bottle Rack
Code rack for bottles
928.00€ - 1165.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16646135
|
Gilson™
17041950 |
500 mL |
1165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16656135
|
Gilson™
17041951 |
1000 mL |
928.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Material: aluminum
- For Kimax or Pyrex bottles
Especificaciones
Gradilla para frascos |