Learn More
Corning™ Dispensadores para parte superior de frasco
Corning™ Bottle Top Dispensers are volumetric instruments designed for convenient and safe dispensing of liquids with no loss of reagent.
Marca:  Corning™ 6841
395.68 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16802090
  • 416.51€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ajuste de volumen preciso y reproducible
  • Totalmente esterilizable en autoclave para proteger contra la contaminación
  • Bloque de válvulas giratorio 360° para la dispensación cómoda con conexiones de frascos rígidos
  • Cómodo tubo de descarga de 3 posiciones para dispensar, recuperar muestras y vaciar
  • Sistema exclusivo sin goteo para aumentar la seguridad en el trabajo
  • Desmontaje fácil para limpieza
  • Calibración fácil en el propio laboratorio con mecanismo de recalibración integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±0,03 ml
ISO 8655
2,2 g/cm3
De 0,5 a 5 ml
Frascos de vidrio y plástico
0,1 ml
No estéril
De 1 °C a 40 °C
≤ 500 mm2/s
Dispensador para la parte superior de los frascos
Gris, naranja
Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Herramienta de calibración, juego de adaptadores roscados (4 tamaños), tubo de succión telescópico, manual de instrucciones, certificado de rendimiento
≤0,005 ml
De 33,8° a 104 °F
≤ 500 mbar
3 años
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Dispensadores para parte superior de frasco > De 0,5 a 5 ml