Learn More
Corning™ Dispensadores para parte superior de frasco
Código de producto. 16842090 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,25 a 2,5 ml
De 0,5 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 10 a 100 ml
De 2,5 a 25 ml
De 5 a 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16842090
Marca: Corning™ 6845
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Corning™ Bottle Top Dispensers are volumetric instruments designed for convenient and safe dispensing of liquids with no loss of reagent.
  • Ajuste de volumen preciso y reproducible
  • Totalmente esterilizable en autoclave para proteger contra la contaminación
  • Bloque de válvulas giratorio 360° para la dispensación cómoda con conexiones de frascos rígidos
  • Cómodo tubo de descarga de 3 posiciones para dispensar, recuperar muestras y vaciar
  • Sistema exclusivo sin goteo para aumentar la seguridad en el trabajo
  • Desmontaje fácil para limpieza
  • Calibración fácil en el propio laboratorio con mecanismo de recalibración integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,5 ml
Tipo de producto Dispensador para la parte superior de los frascos
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Color Gris, naranja
Densidad 2,2 g/cm3
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen (métrico) De 10 a 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación rápida y precisa de ácidos, bases y disolventes
Para utilizar con (equipo) Frascos de vidrio y plástico
Incluye Herramienta de calibración, juego de adaptadores roscados (4 tamaños), tubo de succión telescópico, manual de instrucciones, certificado de rendimiento
Incrementos 2 ml
Precisión ≤0,100 ml
Esterilidad No estéril
máx. (imperial) De 33,8° a 104 °F
Temperatura (métrico) De 1 °C a 40 °C
Presión de vapor ≤ 500 mbar
Grado de viscosidad ≤ 500 mm2/s
Garantía 3 años