Learn More
Corning™ Bottle Top Dispensers (BTD) Outer Housing
Outer housing for BTD and dispensing reagents
40.74€ - 98.94€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos |
---|---|
Incluye | Cuatro adaptadores |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16852090
|
Corning™
6846 |
2,5 ml |
40.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16862090
|
Corning™
6847 |
5 mL |
40.74€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16872090
|
Corning™
6848 |
25 mL |
74.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16882090
|
Corning™
6849 |
50 mL |
74.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16892090
|
Corning™
6850 |
100 mL |
98.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Specialized airpurging and closed circuit system ensures no loss of reagent during dispensing, as well as when the device is not in use
- Comes with four adapters with different diameters for universal use with multiple bottle sizes
- Telescopic suction tube can be adjusted smoothly to different bottle heights
- Calibration tool allows easy in-lab calibration with built-in recalibration mechanism to ensure the highest reproducibility during the dispenser’s long life cycle
- Every dispenser is individually tested and delivered with a certificate of performance
- For dispensing organic and inorganic liquids
Especificaciones
Dispensación de líquidos orgánicos e inorgánicos | |
Cuatro adaptadores |