Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de disolvente Bottom-of-the-Bottle™
Proteja su sistema para HPLC con filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™.
Marca:  Thermo Scientific™ A-302
28.84 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01530kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10334573
  • 30.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Proteja su sistema para HPLC de la contaminación con los filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™. El diseño plano garantiza un drenaje eficaz. Están fabricados con polímero PEEK al 100 % e incluyen dos filtros de 10 µm. Se incorpora un puerto de repuesto de helio y una frita para su uso opcional.
  • Aspiración eficiente
  • Polímero de PTFE al 100 %, incluido filtro de 2 μm
  • Puerto y frita de aspersor de helio integrados
  • Filtros de entrada de 10 μm de acero inoxidable para una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
Kit de filtro
Tubo de 1,59 mm (1/16 in) para tubo de 3,175 mm (1/8 in) de diámetro exterior.
Instale el tubo de 1,59 mm (1/16 in) de diámetro exterior en el tubo de plástico de 3,175 mm (1/8 in) de diámetro exterior.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.