Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de disolvente Bottom-of-the-Bottle™
Proteja su sistema para HPLC con filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™.
Marca: Thermo Scientific™ A-437
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Proteja su sistema para HPLC de la contaminación con los filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™. El diseño plano garantiza un drenaje eficaz. Están fabricados con polímero PEEK al 100 % e incluyen dos filtros de 10 µm. Se incorpora un puerto de repuesto de helio y una frita para su uso opcional.
- Aspiración eficiente
- Polímero de PTFE al 100 %, incluido filtro de 2 μm
- Puerto y frita de aspersor de helio integrados
- Filtros de entrada de 10 μm de acero inoxidable para una mayor vida útil
Especificaciones
Kit de filtro | |
Para tubos con diámetro externo de 3,175 mm (1/8 in) | |
Tubo de diámetro externo de 1,58 mm (1/8 in) |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.