Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA sin revestimiento de IL-1 beta bovino
Código de producto. 10178103
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10178103
Marca: Invitrogen™ ESS0027
Kit de ELISA sin revestimiento
El kit de ELISA sin revestimiento para IL-1 beta bovino contiene pares de anticuerpos emparejados previamente y reactivos para realizar enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) cuantitativos para detectar y cuantificar los niveles de proteína IL-1 beta bovino. Principio del método Los ELISA están diseñados para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Un anticuerpo específico del objetivo se recubre en el fondo de los pocillos de una microplaca, que es un proceso nocturno. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma un sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.
La interleucina-1 beta (IL-1 beta) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 beta se sintetiza en respuesta a estímulos inflamatorios como una pro-forma inactiva 31 kDa que se acumula en el citosol. La escisión de pro-IL-1 beta en la proteína 17 kDa activa requiere la activación de los inflamasomas, que son complejos multiproteicos que responden a patógenos, condiciones de estrés y otras señales de peligro. La activación del inflamasoma activa el procesamiento del precursor de la caspasa-1 en su forma activa, lo que a su vez escinde la pro-IL-1 beta. La IL-1 beta carece de un péptido de secuencia de señal para la ruta clásica de ER/Golgi y se secreta junto con la caspasa-1 a través de un mecanismo alternativo e incompletamente entendido. Aunque la IL-1 beta es secretada con mayor frecuencia en su forma activa, la secreción de la proteína no escindida puede ser detectable bajo algunas condiciones biológicas. La IL-1 beta señala a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, que ambos se comparten con la IL-1 alfa. La actividad de la IL-1 beta puede ser moderada por el antagonista del receptor de la IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. La IL-1 beta desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda ante infecciones y lesiones. Los niveles elevados de la IL-1 beta se han asociado con muchas condiciones inflamatorias crónicas para las que los anticuerpos que neutralizan la IL-1 beta tienen un potencial valor terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P09428
Intervalo del ensayo 31,3-2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <31,3 pg/mL
Descripción Kit de reactivos ELISA para IL-1 beta bovino
Conjugado Biotina
Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) para microplacas de 96 pocillos
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Sobrenadante, Suero
Especificidad No hay reacción cruzada significativa con IL-2 bovino recombinante, IL-4, IL-6, IL-8, IFNg o TNFa
Suficiente para 5 x 96 pocillos de microplacas
Especies diana Bovino
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 281251
Símbolo de gen IL1B
Contenido del kit Anticuerpo de recubrimiento, Estándar recombinante liofilizado, Anticuerpo de detección, Estreptavidina-HRP, Solución de sustrato, Solución de parada lista para usar, Ácido sulfúrico 0,16 m, Certificado de análisis: Instrucciones específicas del lote para la dilución de anticuerpos y estándares
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Precisión No medido
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 100 μl; Sobrenadante, 100 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Bovino
Tiempo de prueba 24 h
Tiempo total del ensayo 2 h 50 min