Learn More
Brady™ Cinta de vinilo para impresoras
Marca: Brady™ 114761
Detalles adicionales : Peso : 0.07120kg
Especificaciones
Cintas de impresora de etiquetas BMP71 | |
Blanco | |
Vinilo | |
Identificación de seguridad | |
70 unidades Gardner, 60° | |
1 unidad | |
0,015 mm | |
50,8 mm |
Acrílico, Sensible a la presión | |
Satinado | |
Cinta para impresoras | |
BMP™71 | |
1 | |
De -40 °C a +90 °C | |
15,24 m |