Learn More
Scotch™ Cinta de embalaje ultraadherente 311+
La cinta 311+ es una cinta de embalaje industrial de alto rendimiento indicada para el cerrado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y otras aplicaciones de embalaje exigentes.
29.00€ - 298.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico sensible a la presión |
---|---|
Color | Transparente |
Formato | Cinta |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Cinta de sellado de cajas |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17731679
|
Scotch™
7100220442 |
66 m x 48 mm |
29.00€
6 rollos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17721679
|
Scotch™
7100220358 |
990 m x 48 mm |
298.00€
6 rollos |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cinta de embalaje industrial de alto rendimiento diseñada para temperaturas frías y entornos húmedos
- Excelente para el sellado de cajas, la realización de empalmes, la recuperación y aplicaciones de embalaje exigentes
- Excelente rendimiento en amplios rangos de temperatura
- Se adhiere a cajas de cartón corrugado muy reciclado
- Aplicación rápida y sencilla a mano, o mediante dispensadores manuales o cerradores de cajas 3M-Matic™
Especificaciones
Acrílico sensible a la presión | |
Cinta | |
Cinta de sellado de cajas | |
48 mm |
Transparente | |
Polipropileno | |
1,88 in |