Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 280/300 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción de van der Waals |
| Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
| Fase estacionaria | 100% dimetilpolisiloxano |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 280/300 °C |
| Grosor de película | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Material de embalaje | BP1 Forte™ |
| Mostrar más |