Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. p-4517342
Click to view available options
Longitud (métrico):
12 m
12 mm
25 m
30 m
50 m
60 m
60 mm
Diámetro interior (métrico):
0,15 mm
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
0,25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10422171
Marca: Trajan™ 054053
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas. Las columnas capilares para GC BP1 Trajan Scientific and Medical™ están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
  • Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Temperatura máxima 340/360 °C
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción de van der Waals
Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
Fase estacionaria 100% dimetilpolisiloxano
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 340/360 °C
Grosor de película 1 μm
Longitud (métrico) 25 m
Material de embalaje BP1 Forte™
Polaridad No polar
Recubrimiento Sílice fundido