Learn More
SGE™ Columna capilar para GC BP5
Código de producto. 12965551
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12965551
Marca: SGE™ 054177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente columna GC de uso general
  • Sangrado bajo
  • No polar
  • Escala de temperatura: de –60 °C a + 340/340 °C (de –76 °F a + 608/644 °F)
Especificaciones
Longitud (imperial) 98 pies
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano
Para utilizar con (aplicación) Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Análisis de hidrocarburos
Tamaño de partículas 0,25 μm
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 320/340 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Material 5 % fenilo y 95 % dimetilpolisiloxano
Polaridad No polar