Learn More
SGE™ Columna capilar para GC BP5
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sangrado bajo
- No polar
- Escala de temperatura: de –60 °C a + 340/340 °C (de –76 °F a + 608/644 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 98 pies |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Análisis de hidrocarburos |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material | 5 % fenilo y 95 % dimetilpolisiloxano |
| Polaridad | No polar |