Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columnas capilares BP5 para GC
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Excelente columna de uso general
- Sangrado bajo
- No polar y de alta temperatura
- Ideal para aromáticos, pesticidas, herbicidas, drogas e hidrocarburos
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,25 mm |
| Tipo | Columna capilar BP5 para GC |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas, Drogas, Hidrocarburos, GC/MS |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 320/340 °C |
| Grosor de película | 1 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material | 5 % de fenilo y 95 % de dimetilpolisiloxano |
| Material de embalaje | BP5 |