Learn More
SGE™ Columna capilar BPX5
Código de producto. p-50966
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
Intervalo de temperatura:
De - 40 °C a + 360/370 °C
De - 60 °C a + 320/340 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16672612
Marca: SGE™ 054186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas de alto rendimiento de sangrado ultrabajo
Columnas de sangrado ultrabajo de alto rendimiento
  • no polar; rango de temperatura ampliado
  • Compuesta de (5 %)-fenil y (equiv.) polisilenileno-siloxano
  • Las columnas con un diámetro interior de 0,25 mm son adecuadas para los métodos de la EPA de EE. UU. 604, 606, 610, 611, 625, 1625, 8040B, 8060, 8090 8100, 8250 y 8270B
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria 5 % fenilo/95 % dimetilpolisiloxano
Para utilizar con (aplicación) Hidrocarburos, Análisis de disolventes, Fenoles, Aminas, Análisis de pesticidas, Análisis de herbicidas
Tamaño de partículas 0,5 μm
Intervalo de temperatura De - 60 °C a + 320/340 °C
Grosor de película 0,5 μm
Longitud (métrico) 25 m
Polaridad No polar