Learn More
BQ 788 sodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Descripción
Potent, selective ETB receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM for inhibition of ET-1 binding to human Girardi heart cells).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | BQ 788 sodium salt |
Fórmula molecular | C34H50N5NaO7 |
Cantidad | 1 mg |
Sinónimo | N-[(cis-2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]-4-methyl-L-leucyl-1-(methoxycarbonyl)-D-tryptophyl-D-norleucine sodium salt |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 663.79 |
Porcentaje de pureza | >98% |
Forma física | Solid |