Learn More
Brady™ Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas B-7569
Descrizione
Requires
Software v3.9.1 MarkWare™
- Materiales de identificación general BBP™31 y BBP™33
- Etiquetas en blanco con rombos de color rojo preimpresos para que la impresora pueda producir etiquetas GHS/CLP de 2 colores en un solo ciclo de impresión
- Disponibles en tres tamaños, cada uno con 6 diseños de rombo que se corresponden con plantillas en el software MarkWare™
- Temperatura de servicio: De -4 °F a +180 °F; temperatura de aplicación: De 50° a 180 °F
- Durabilidad media en exteriores: 3-5 años
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | BS5609:1986 sección 2 y sección 3 |
| Descripción | Etiquetas para productos químicos de GHS/CLP preimpresas para impresoras BBP3x |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco con rombos rojos preimpresos |
| Acabado | Satinado |
| Material | Vinilo |
| Mostrar texto | Leyenda: L1 Diamond |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiqueta química |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 y BBP37 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?