Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, cinta de película de poliéster transparente
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4909579
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
12837268 0,3 in cada uno
11583894 0,5 in cada uno
11593894 0,75 in 1 BX
3 options
Código de producto. 12837268
Marca: Brady™ 110931
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta cinta de película para una amplia variedad de aplicaciones de etiquetado. Los cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL son ideales para tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; tubos cónicos y grandes; tubos criogénicos y viales.
Utilice esta cinta de película para una amplia variedad de aplicaciones de etiquetado. Los cartuchos de etiquetas BMP™ para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL son ideales para tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; tubos cónicos y grandes; tubos criogénicos y viales.
  • Muy adhesivas
  • Translúcido
  • Acabado brillante
  • Perfectas para la esterilización en autoclave y para su uso en temperaturas bajo cero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cartucho de etiquetas
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, identificación de laboratorio: Vial, placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS
Cantidad 1 rollo
Dimensions (LxW) 6.40 m x 9.53 mm
Longitud (imperial) 21 ft
Anchura (imperial) 0,3 in
Anchura (métrico) 9.53 mm
Altura (imperial) 21 ft
Altura (métrico) 6,4 cm
Alternate Part Number M21-375-461-AW