Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: poliéster de alto rendimiento
Para su uso a temperaturas extremas altas
Marca: Brady™ 110935
Descripción
Para su uso a temperaturas extremas altas
- Tecnología de orificio pasante (superior)
- Acabado mate
- Pruebas recomendadas
Especificaciones
Autoclavable | |
M21-500-488 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Cartucho de etiquetas | |
Identificación general, identificación de laboratorio Vial, placa de pocillos | |
1 | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +160 °C | |
0,091 mm | |
21 ft | |
0,5 in | |
6,4 cm |
AGA, CSA, UL | |
Montaje en superficie | |
Negro, Blanco | |
Cartucho, etiqueta | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS | |
1 rollo | |
-40°F to +320°F | |
3.7 mil | |
21 ft. x 0.5 in. | |
6,40 m | |
12,70 mm |