Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: tela de nailon para cables y paneles
Descripción
Para alambre, cable, placas frontales y paneles de conexiones
- Material de tela de nailon flexible
- Se adhiere mejor a superficies de gran textura, baja energía de superficie, revestidas de polvo y suaves
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL |
| Descripción | Cinta de tela de nailon para BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL; LABPAL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Negra, Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cartucho, etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |