Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas BMP™ 21 ID Pal™: tela de nailon para cables y paneles
Código de producto. 11810835
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,3 in
0,5 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
11810835 0,75 in 1 BX
11523864 0,3 in cada uno
11533864 0,5 in 1 BX
3 options
Código de producto. 11810835
Marca: Brady™ 110895
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para alambre, cable, placas frontales y paneles de conexiones
  • Material de tela de nailon flexible
  • Se adhiere mejor a superficies de gran textura, baja energía de superficie, revestidas de polvo y suaves
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Descripción Cinta de tela de nailon para BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL; LABPAL
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Negra, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Paño de nailon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Cartucho de etiquetas
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cables de comunicaciones, identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
Modelo M21-750-499
N.° por paquete 1 Tape / Box
Cantidad 1 rollo
Forma Rectángulo
Tamaño 19.05 mm (W) x 4.88 m (L)
Tamaño del panel (imperial) 0.75 in W x 16 ft L
Tamaño del panel (métrico) 19.05 mm W x 4.88 m L
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +194°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 6.5 mil
Grosor (métrico) 0,165 mm
Dimensions (LxW) 16 ft. x 0.75 in.
Longitud (imperial) 16 ft
Longitud (métrico) 4,88 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm
Altura (métrico) 4,8 cm
Alternate Part Number M21-750-499