Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BMP™21 LAB
Código de producto. 15208957
Click to view available options
Tipo de producto:
Impresora de etiquetas BMP21 LAB
Incluye:
Impresora BMP21 LAB, cartucho de etiquetas M21-750-7425 y guía de inicio rápido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15208957
Marca: Brady™ 139538
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Impresora BMP21 LAB, cartucho de etiquetas M21-750-7425, maletín rígido y guía de inicio rápido
Diseñado específicamente para su uso en autoclaves, nitrógeno líquido, congeladores, baños de agua; no se ven afectados por los productos químicos de laboratorio
Diseñado específicamente para su uso en autoclaves, nitrógeno líquido, congeladores, baños de agua; no se ven afectados por los productos químicos de laboratorio
  • Imprime una identificación con una anchura entre 6,25 y 19,05 mm (0,25 y 0,75 pulgadas) para maximizar la cantidad de datos
  • La función de etiquetado de viales corta automáticamente la cinta de acuerdo con el tamaño del vial
  • Símbolos griegos y marcas de fecha y hora para un mejor seguimiento de las muestras
  • Serialización automatizada y código de barras integrados
  • Teclado ABC, biblioteca de gráficos, teclas de configuración de etiqueta y funciones de menú para la creación rápida de etiquetas
  • Batería recargable de iones de litio
  • Tecnología Smart Cell para la configuración automática de las etiquetas
  • También disponible como kit (BMP21-LAB-KIT1) que incluye el adaptador de CA
  • Los amortiguadores de caucho moldeados proporcionan protección contra caídas
  • Agarres para facilitar la manipulación
  • Cortador y recogedor de etiquetas para contener la etiqueta tras el corte
  • Capacidad de impresión con un solo color
  • Pantalla LCD de tres líneas para una visibilidad clara
  • Longitud máxima del rollo: 6,4 m
  • Azul/gris
  • L x An x Al: 9,63 x 4,94 x 2,6 pulg (24,46 x 12,5 x 6,6cm)
Aplicaciones:
Identificación de laboratorio, etiquetado de comunicaciones de datos, etiquetado industrial y general, identificación de paneles, marcado de cables, identificación de seguridad y mantenimiento en instalaciones, etiquetado de código de barras, etiquetado de placas de circuito, identificación sanitaria, etiquetado Lean/5S.
Compliance
BMP21-LAB: Conformidad con la directiva RoHS y WEEE, así como con el reglamento sobre sustancias peligrosas REACH de la UE
KIT BMP21-LAB1: Conformidad con la directiva RoHS y WEEE.
Services
Dos años.
Specifications
Tipo de producto Impresora de etiquetas BMP21 LAB
Color Gris
Tipo de pantalla Pantalla LCD monocolor
Print Technology Transferencia térmica
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 235 mm
Fondo (métrico) 50 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in.)
Capacidad de color monocromo/a
Descripción Impresora de etiquetas BMP21-LAB - envase de blíster
Incluye Impresora BMP21 LAB, cartucho de etiquetas M21-750-7425 y guía de inicio rápido
Idiomas Croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, húngaro, italiano, noruego (Bokmål), polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco
Memoria Guarda hasta 12 etiquetas
Velocidad de impresión 0,4 in./seg.
Resolución 203 ppp
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 0,75 kg
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio
Cantidad 1 unidad
Garantía 2 años
Detalles de la fuente de alimentación 6 pilas AA; batería recargable; adaptador de CA
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.